Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Código de producto. 11588092 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11588092 1000 mL cada uno
12971521 150 mL cada uno
12981521 500 mL cada uno
11508102 4000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11588092
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos a gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas sin costuras de acero inoxidable Fisherbrand™ son especialmente adecuadas para aplicaciones farmacéuticas.
  • Cucharas cilíndricas de acero inoxidable 
  • Especialmente adecuado para aplicaciones farmacéuticas  
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecer absorción cero que cumple con los requisitos de GMP
  • Los arañazos en el interior de la cuchara evitan la contaminación cruzada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Capacidad (métrico) 1000 mL
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Extrusoras para aplicaciones farmacéuticas
Longitud del mango (métrico) 120 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 340 mm