Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Produktkod. 11508102 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkod. 11508102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos a gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas sin costuras de acero inoxidable Fisherbrand™ son especialmente adecuadas para aplicaciones farmacéuticas.
  • Cucharas cilíndricas de acero inoxidable 
  • Especialmente adecuado para aplicaciones farmacéuticas  
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecer absorción cero que cumple con los requisitos de GMP
  • Los arañazos en el interior de la cuchara evitan la contaminación cruzada
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Capacidad (métrico) 4000 mL
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Extrusoras para aplicaciones farmacéuticas
Longitud del mango (métrico) 120 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 330 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.