Learn More
Fisherbrand™ Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sin grietas, acero inoxidable, sin costuras, espec.316, acabado brillante
- Jarras de una sola pieza de acero inoxidable espec. 316
- Especialmente adecuado para aplicaciones farmacéuticas
- Todas las superficies no reaccionan y ofrecen una absorción cero conforme a las GMP requisito
- Fabricados según un diseño de una sola pieza duradero
- Las superficies tan pulidas facilitan la limpieza
- Se puede esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Tipo de producto | Cuchara cilíndrica |
| Longitud del mango (métrico) | 125 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 360 mm |