Learn More
Fisherbrand™ Cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable
Código de producto. 11533452 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11533452 105 mm paquete de 5
11543452 120 mm paquete de 5
11513452 70 mm paquete de 5
11523452 90 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11533452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos pesando y manipulando muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas de fondo redondo. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquido a gemas y otros materiales, las cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable Fisherbrand™ son un accesorio ideal para tener si tienes una báscula.
  • Apta para muestras farmacéuticas y medioambientales
  • Ideal para pesar y manipular muestras
  • Ideal para pesar ingredientes desagradables, objetos pequeños y porciones
  • Accesorio imprescindible si cuenta con una báscula
  • Perfecta para pesar líquidos, gemas y cualquier otro material
Especificaciones
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Pala
Anchura (métrico) 30 mm
Dimensiones (L x An) 105 x 30 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm