Learn More
Fisherbrand™ Cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable
Código de producto. 11523452 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
90 mm
105 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11523452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos pesando y manipulando muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas de fondo redondo. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquido a gemas y otros materiales, las cucharas de pesaje de fondo redondo y acero inoxidable Fisherbrand™ son un accesorio ideal para tener si tienes una báscula.
  • Apta para muestras farmacéuticas y medioambientales
  • Ideal para pesar y manipular muestras
  • Ideal para pesar ingredientes desagradables, objetos pequeños y porciones
  • Accesorio imprescindible si cuenta con una báscula
  • Perfecta para pesar líquidos, gemas y cualquier otro material
Spezifikation
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Pala
Anchura (métrico) 30 mm
Dimensiones (L x An) 90 x 30 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 90 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt