Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F2
Código de producto. p-7083565 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15525129 De 1 g a 1 kg 1 unidad
15525119 De 1 a 100 g 1 unidad
15505139 De 1 g a 5 kg 1 unidad
3 options
Código de producto. 15525129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedras y metales preciosos.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase M1 y posiblemente de clase M2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación F2
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Masa De 1 g a 1 kg
Forma Cilíndrico