Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F2
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2
- Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase M1 y posiblemente de clase M2
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F2 |
| Peso (métrico) | De 1 g a 5 kg |
| Masa | De 1 g a 5 kg |
| Forma | Cilíndrico |