Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F1
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Beskrivning
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Specifikationer
Specifikationer
| Clasificación | F1 |
| Peso (métrico) | De 1 g a 1 kg |
| Masa | De 1 g a 1 kg |
| Forma | Cilíndrico |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering