Learn More
IKA™ Hoja de corte de acero inoxidable
Código de producto. 10225051 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
10225051 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 10225051
Marca: IKA™ 0002905200
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de corte
Para utilizar con (aplicación) Para pulverizar materiales de molienda fibrosos y blandos
Material Acero inoxidable