Learn More
RUBIS Pinzas de corte
Descripción
- Schneidepinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Kohlenstoffstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr zuverlässig
- Spitzenschnitt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Palas en ángulo |
| Diseñar | Slant Head |
| Longitud (imperial) | 4.32 in. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 111 mm |
| Tipo de producto | Cutting Tweezers |
| Cantidad (n.º por caja) | Each |
| Dimensiones (L x An) | 111 x 11.5 mm |
| Anchura (métrico) | 11,5 mm |