Learn More
RUBIS Pinzas de corte
Código de producto. 11749165
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Hojas paralelas
Palas en ángulo
Anchura (métrico):
7,5 mm
11,5 mm
11.5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Anchura (métrico) unitSize
11749165 Palas en ángulo 11,5 mm cada uno
11759165 Palas en ángulo 7,5 mm cada uno
11769165 Hojas paralelas 11.5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11749165 Proveedor RUBIS N.º de proveedor 15A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pinzas de corte - Acero al carbono
  • Schneidepinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Kohlenstoffstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr zuverlässig
  • Spitzenschnitt
Spezifikation
Estilo de punta Palas en ángulo
Diseñar Slant Head
Longitud (imperial) 4.32 in.
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 111 mm
Tipo de producto Cutting Tweezers
Cantidad (n.º por caja) Each
Dimensiones (L x An) 111 x 11.5 mm
Anchura (métrico) 11,5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.