Learn More
De Buyer™ Bandeja para hornear de acero inoxidable
Descripción
- 1mm de espesor
- Acabado tipo espejo
- Se puede utilizar con una alfombrilla de silicona o papel para hornear para la formación en frío (liberación del molde más sencilla) y el cocinado
- Proporciona soporte para moldes, anillos y marcos metálicos De Buyer
- Resiste temperaturas y humedad muy bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 400 x 300 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 20 mm |
| Altura (métrico) | 2 cm |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja para hornear |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Rectangulares |
| Grosor | 1 mm |