Learn More
Bochem™ Juego de perforador de corcho con expulsor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Set de perforadores de corchos |
| Tipo de producto | Set de perforadores de corchos |
| Material | Tubo: Latón chapado en níquel; perforador de corcho: Latón cromado; expulsor: Acero inoxidable con pomo de plástico |
| Incluye | Tallas 8.75, 10.0, 11.25 |
| Cantidad | 6Pack |