Descripción
- En comparación con los tomamuestras estándar de todas las capas para materiales a granel, el tomamuestras de núcleo de dos partes no tiene dimensiones de hueco en las que el medio pueda quedar atascado mientras se retira
- Esto permite tomar una muestra adecuada de polvos y granulados a través de varias capas, por ejemplo, bolas de vidrio o polvos metálicos
- Acero inoxidable AISI 316L
- Contenido de la entrega: Tomamuestras de núcleos (compuesto por varilla de perforación y tubo de perforación), clip de fijación
- Introducir la varilla de perforación en el medio de muestreo
- Deslizar el tubo de perforación sobre la varilla de perforación
- Sacar el sacamuestras por la varilla de perforación y extraer la muestra
- Si es necesario, fije el tubo de perforación en su lugar con el clip de fijación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras para materiales a granel |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 110 mL |
| Certificaciones/conformidad | Adecuado para su uso con productos alimenticios |
| Para utilizar con (aplicación) | Para materiales a granel que se atascan o sedimentan fácilmente |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |