Learn More
Amsta Rostfritt Recipientes de acero inoxidable
Código de producto. p-8009086
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Incluye:
3 abrazaderas, sin tapa
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
11751806 10 L Con tapa cada uno
11751786 1 L Con tapa cada uno
11761786 2 L Con tapa cada uno
11771786 3 L Con tapa cada uno
11721806 5 L Con tapa cada uno
11731806 6 L Con tapa cada uno
11761766 50 L Con tapa 1 PCS
11712074 50 L Sin tapa cada uno
11732074 10 L 3 abrazaderas, sin tapa cada uno
9 options
Código de producto. 11751806
Marca: Amsta Rostfritt 50603101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con mango redondo en acabado muy pulido.
Especificaciones
Tipo de producto Recipientes con tapa
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 220 x 300 mm
Incluye Con tapa
Volumen (métrico) 10 L