Learn More
Amsta Rostfritt Recipientes de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipientes con tapa |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 170 mm |
| Incluye | Con tapa |
| Volumen (métrico) | 2 L |