Learn More
Amsta Rostfritt Recipientes de acero inoxidable
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Recipientes con tapa |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 180 x 280 mm |
| Incluye | Con tapa |
| Volumen (métrico) | 6 L |