Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Código de producto. p-200104597
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
20 L
25 L
30 L
50 L
100 L
150 L
Incluye:
Tapa
Tapa y 3 abrazaderas
Tapa y 4 abrazaderas
Tapa y 6 abrazaderas
Tapa y grifo
Tapa, grifo y 3 abrazaderas
Tapa, grifo y 4 abrazaderas
Tapa, grifo y 6 abrazaderas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11741806 8 L Tapa cada uno
11781766 100 L Tapa cada uno
11781944 100 L Tapa y 4 abrazaderas cada uno
11966423 100 L Tapa, grifo y 4 abrazaderas cada uno
11791766 150 L Tapa cada uno
11791944 150 L Tapa y 6 abrazaderas cada uno
11976423 150 L Tapa, grifo y 6 abrazaderas cada uno
11701964 150 L Tapa y grifo cada uno
11731766 20 L Tapa cada uno
11916423 20 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11701954 20 L Tapa y grifo cada uno
11741766 25 L Tapa cada uno
11741944 25 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11926423 25 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11711954 25 L Tapa y grifo cada uno
11751766 30 L Tapa cada uno
11936423 30 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11721954 30 L Tapa y grifo cada uno
11761944 50 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11946423 50 L Tapa, grifo y 3 abrazaderas cada uno
11731954 50 L Tapa y grifo cada uno
21 options
Código de producto. 11741806
Marca: AMSTA Rostfritt 5060381
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Especificaciones
Tipo de producto Can
Capacidad (métrico) 8 L
Color Silver
Material Stainless Steel
Acabado Ra 0.2 to 0.3 μm
Incluye Tapa
Altura (métrico) 288 mm
Diámetro exterior (métrico) 200 mm
Peso (métrico) 3.0 kg