Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Código de producto. 11762074
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Incluye:
Tapa
Tapa y 3 abrazaderas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11762074 1 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
15750429 10 L Tapa cada uno
11805650 3 L Tapa cada uno
15760429 5 L Tapa cada uno
11752074 5 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11722074 20 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
11723839 25 L Tapa cada uno
11742074 30 L Tapa y 3 abrazaderas cada uno
8 options
Código de producto. 11762074
Marca: AMSTA Rostfritt 5160311+5051310X3
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Especificaciones
Tipo de producto Can
Capacidad (métrico) 1 L
Color Silver
Material Stainless Steel (316L)
Acabado Ra 0.2 to 0.3 μm
Incluye Tapa y 3 abrazaderas
Altura (métrico) 152 mm
Diámetro exterior (métrico) 100 mm