Learn More
Bochem™ Recipiente de acero inoxidable
Código de producto. 10342711
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
75 L
100 L
Altura (métrico):
375mm
600mm
670mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10342711 270mm 20 L 375mm cada uno
10020811 400mm 75 L 600mm cada uno
10761962 300mm 25 L 375mm cada uno
10172791 450mm 100 L 670mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10342711 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El recipiente de acero inoxidable Bochem™ está fabricado en acero inoxidable e incluye asas en el lateral.
  • Acero inoxidable
  • Incluye asas
  • La tapa compatible se vende por separado
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 270mm
Altura (métrico) 375mm
Capacidad (métrico) 20 L
Material Acero inoxidable (18/10)