Learn More
Bochem™ Recipiente de acero inoxidable
Código de producto. 10020811
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
75 L
100 L
Altura (métrico):
375mm
600mm
670mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10020811 400mm 75 L 600mm cada uno
10342711 270mm 20 L 375mm cada uno
10761962 300mm 25 L 375mm cada uno
10172791 450mm 100 L 670mm cada uno
4 options
Código de producto. 10020811
Marca: Bochem™ 8346
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El recipiente de acero inoxidable Bochem™ está fabricado en acero inoxidable e incluye asas en el lateral.
  • Acero inoxidable
  • Incluye asas
  • La tapa compatible se vende por separado
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 400mm
Altura (métrico) 600mm
Capacidad (métrico) 75 L
Material Acero inoxidable (18/10)