Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 304
- Diseño sin fisuras
- Acabado pulido
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 115 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 115mm |
| Tipo | Bidón de acero inoxidable |
| Graduated | Sí |