Learn More
Mettler Toledo™ Stainless Steel Conductivity Probes
Marca: Mettler Toledo™ 51344118
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg
Especificaciones
De 0 °C a 100 °C | |
Para mediciones de agua ultrapura | |
LTW | |
Acero inoxidable | |
4 polos | |
InLab742 |
0,105 cm-1 | |
Sonda de conductividad | |
120 mm | |
De 0,01 a 1000 mS/cm | |
Eje de plástico sólido |