Learn More
Nickel Electro™ Tapa anillada concéntrica de acero inoxidable
Código de producto. 11429549 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños sin agitación de 4 l
Para baños de agua sin agitación de 14 l
Para baños de agua sin agitación de 8 l
Para baños sin agitación de 9, 22 y 28 l
Admite:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11429549
Marca: Nickel Electro™ SLR18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Descripción, Material, Especificaciones de garantía
Utilice una tapa para minimizar la evaporación y mantener la estabilidad de temperatura del baño de agua cuando los recipientes altos se calientan a altas temperaturas. La tapa anillada concéntrica de acero inoxidable Nickel Electro™ proporciona diferentes diámetros de orificio en la tapa y está fabricada en acero inoxidable duradero.
  • Permite una variedad de vasos de precipitado o matraces erlenmeyer para ser colocado directamente sobre el estante en el baño de agua
  • Minimiza la evaporación
  • Mantiene la estabilidad de la temperatura
Tapa anillada, concéntrica, recipientes altos, baño de agua
Especificaciones
Descripción Tapa anillada concéntrica plana
Para utilizar con (equipo) Para baños de agua sin agitación de 8 l
Admite 4 x 83 mm
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años