Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con | NPT (macho) de 0,125 pulgadas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 93 °C |
| Tipo de producto | Conector de compresión |