Learn More
Tenak™ Gradillas cómodas de acero inoxidable para congeladores horizontales
Código de producto. 15260794 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (14)
Cajas (15)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15260794 Cajas (10) cada uno
15280794 Cajas (14) cada uno
15290794 Cajas (15) cada uno
3 options
Código de producto. 15260794
Marca: Tenak™ TE24460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas criogénicas. Las gradillas cómoda de acero inoxidable Tenak™ para congeladores criogénicos pueden usarse con la mayoría de las criocajas de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato.
  • Disponibles en diversas alturas
  • Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
  • Se vende sin criocajas
Especificaciones
Admite Cajas (10)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Congelador horizontal
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 140 x 360 mm
Altura (métrico) del estante 32 mm
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Cierre de resorte
Tipo de producto Gradilla cómoda
Altura (métrico) 360 mm
Anchura (métrico) 140 mm