Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales
Código de producto. 15105952 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (28)
Cajas (2 x 5/10)
Cajas (3 x 3/9)
Cajas (3 x 4/12)
Cajas (4 x 3/12)
Cajas (4 x 4/16)
Cajas (5 x 3/15)
Cajas (5 x 4/20)
Cajas (5 x 5/25)
Placas de microtitulación (3 x 5/15)
Placas de microtitulación (3 x 6/18)
Placas de microtitulación (4 x 5/20)
Placas de microtitulación (5 x 5/25)
Altura (métrico):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15105952
Marca: Tenak™ TE24222
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
  • Seis alturas diferentes de caja
  • Para todos los modelos de congelador
  • Acero inoxidable
  • Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Divisores de células Sí
Tipo de producto Gradilla cómoda
matriz, red, conjunto 4 x 3
Admite Cajas (4 x 3/12)
Material Acero inoxidable
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.º de gradillas 12
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Anchura (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 228 mm
Fondo (métrico) 421 mm