Descripción
- Seis alturas diferentes de caja
- Para todos los modelos de congelador
- Acero inoxidable
- Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | Sí |
| Admite | Placas de microtitulación (4 x 5/20) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 20 |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Placas Microtiter |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador horizontal |
| N.º de gradillas | 20 |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Mostrar más |