Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores criogénicos
Alle ansehen TENAK ProdukteBeschreibung
- Disponibles en diversas alturas
- Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
- Se vende sin criocajas
- Fabricado con acero inoxidable
Spezifikation
Spezifikation
| Divisores de células | Sí |
| Admite | Cajas |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 10 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 268 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 688 x 159 x 268 mm |
| Fondo (métrico) | 688 mm |
| Incluye | Divisores de celda |
| Mehr anzeigen |