Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores criogénicos
Código de producto. 15240824 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15240824 140 x 140 x 610 mm cada uno
12405950 140 x 140 x 536 mm cada uno
15240854 140 x 140 x 635 mm cada uno
15270864 688 x 159 x 268 mm cada uno
15200834 140 x 140 x 775 mm cada uno
15210834 140 x 140 x 832 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15240824
Marca: Tenak™ TE24514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas criogénicas. La gradilla cómoda de acero inoxidable Tenak™ para congeladores criogénicos puede usarse con la mayoría de las criocajas de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato.
  • Disponibles en diversas alturas
  • Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
  • Se vende sin criocajas
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Divisores de células Sí
Admite Cajas
Material Acero inoxidable
Posiciones 11
Para utilizar con (equipo) Congelador horizontal
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (L x An) 140 x 610 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 140 x 610 mm
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Cierre de resorte
Tipo de producto Gradilla cómoda
Altura (métrico) 610 mm
Anchura (métrico) 140 mm