Descripción
- Disponibles en diversas alturas
- Se puede utilizar con todos los modelos de congelador
- Se vende sin criocajas
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador horizontal |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 536 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 140 x 536 mm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Incluye | Cierre de resorte |
| Tipo de producto | Gradilla cómoda |
| Mostrar más |