Learn More
Linker Industrietechnik™ Bandeja de recogida de acero inoxidable para tamices de 150 mm de diámetro x 50 mm de altura interna
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tamices con un diám. de 150 mm y una altura interna de 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 150mm |