Learn More
Linker Industrietechnik™ Base de acero inoxidable para tamizador
Código de producto. 11716817
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11716817 100mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11716817
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Las bases de acero inoxidable Linker Industrietechnik™ para máquinas de tamizado proporcionan un tamizado sólido y compacto para su uso intensivo en el laboratorio.
  • Cribado silencioso
  • Liberación rápida
  • Movimiento circular y vertical
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Bandeja de recogida
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para tamices con un diám. de 100 mm y una altura interna de 35 mm
Diámetro exterior (imperial) 100mm