Learn More
Miele Professional™ Accesorio para lavadora-desinfectadora grande
Código de producto. 10642804 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 60 x 60 x 30 mm
Código de producto.
10642804 Dimensiones (F x An x Al): 60 x 60 x 30 mm
1 options
Código de producto. 10642804
Marca: Miele Professional™ 5818030
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Zócalo cerrado UE 30-60/60-78 para elevar la máquina, 60 cm de profundidad, 60 cm de anchura
Adecuado para todas las máquinas, anchura de 60 cm, profundidad de 60 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Zócalo/base
Color Acero inoxidable
Modelo Zócalo UE 30-60/60-78
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, médicas
Fondo (métrico) 60 cm
Altura (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Cantidad 1 Unidad