Learn More
Nickel Electro™ Pinza para matraz de acero inoxidable
Código de producto. p-8013893 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz Fernbach de 2,8 l
Matraz cónico de 100 ml
Matraz cónico de 1 l
Matraz cónico de 250 ml
Matraz cónico de 25 ml
Matraz cónico de 2 l
Matraz cónico de 500 ml
Matraz cónico de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11479629 Matraz cónico de 1 l cada uno
11776577 Matraz cónico de 2 l cada uno
11736577 Matraz cónico de 25 ml cada uno
11766577 Matraz cónico de 250 ml 1 PCS
11469629 Matraz cónico de 500 ml cada uno
11746577 Matraz cónico de 50 ml 1 PCS
11756577 Matraz cónico de 100 ml 1 PCS
12778968 Matraz Fernbach de 2,8 l cada uno
8 options
Código de producto. 11479629
Marca: Nickel Electro™ FC1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una disposición personalizada de las pinzas, estas se suministran con todos los accesorios necesarios para acoplarlas a la bandeja perforada. La pinza de matraz de acero inoxidable de Nickel Electro™ es adecuada para matraces y se puede esterilizar en autoclave.
  • Diseño elástico altamente flexible que permite que el material de vidrio se deslice fácilmente en el interior de la pinza y que, sin embargo, permanece asegurado durante la mezcla
  • Sin bordes afilados que corten o arañen el instrumental de vidrio
  • Se puede esterilizar en autoclave
  • Base de plástico
  • Pinzas de matraz fáciles de montar y retirar de la bandeja perforada
Especificaciones
Admite Matraz cónico de 1 l
Tipo de producto Pinza de matraz
Material Acero inoxidable