Learn More
Tenak™ Gradilla clásica de acero inoxidable
Código de producto. 15290504 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
6
8
9
10
11
12
13
Tamaño:
Para altura de caja de 100 mm
Para altura de caja de 50 mm
Para altura de caja de 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15290504
Marca: Tenak™ TE21474
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las criocajas de tamaño estándar en congeladores de nitrógeno líquido utilizando la gradilla clásica de acero inoxidable Tenak™. La gradilla clásica de bajo peso incluye una varilla de fijación para mantener las cajas en su lugar.
  • Se adapta a cajas de tamaño estándar con divisores de celda de 9x9 y 10x10
  • Máx. tamaño de 134x134 mm
  • Gradilla para altura de caja de 100 mm
Especificaciones
Divisores de células Sí
Incluye Varilla de fijación
Tipo de producto Gradilla clásica
Admite 6
Material Acero inoxidable
Posiciones 6
Para utilizar con (aplicación) Asegura las criocajas
Para utilizar con (equipo) Congelador criogénico
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Tamaño Para altura de caja de 100 mm
Anchura (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 635 mm
Fondo (métrico) 140 mm