Learn More
Tenak™ Gradilla clásica de acero inoxidable
Código de producto. 15210514 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
6
8
9
10
11
12
13
Tamaño:
Para altura de caja de 100 mm
Para altura de caja de 50 mm
Para altura de caja de 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño unitSize
15210514 13 Para altura de caja de 50 mm 1 PCS
11507254 12 Para altura de caja de 50 mm 1 PCS
11527244 9 Para altura de caja de 50 mm cada uno
15290504 6 Para altura de caja de 100 mm cada uno
11587244 11 Para altura de caja de 50 mm 1 PCS
11577254 8 Para altura de caja de 75 mm cada uno
15220464 10 Para altura de caja de 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15210514 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE21478
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las criocajas de tamaño estándar en congeladores de nitrógeno líquido utilizando la gradilla clásica de acero inoxidable Tenak™. La gradilla clásica de bajo peso incluye una varilla de fijación para mantener las cajas en su lugar.
  • Se adapta a cajas de tamaño estándar con divisores de celda de 9x9 y 10x10
  • Máx. tamaño de 134x134 mm
  • Gradilla para altura de caja de 50 mm
Especificaciones
Divisores de células Sí
Admite 13
Material Acero inoxidable
Posiciones 13
Para utilizar con (aplicación) Asegura las criocajas
Para utilizar con (equipo) Congelador criogénico
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Tamaño Para altura de caja de 50 mm
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Varilla de fijación
Tipo de producto Gradilla clásica
Altura (métrico) 720 mm
Anchura (métrico) 140 mm