Descripción
- Se adapta a cajas de tamaño estándar con divisores de celda de 9x9 y 10x10
- Máx. tamaño de 134x134 mm
- Gradilla para altura de caja de 75 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | Sí |
| Admite | 8 |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegura las criocajas |
| Para utilizar con (equipo) | Congelador criogénico |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tamaño | Para altura de caja de 75 mm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Mostrar más |