Learn More
Bochem™ Mordaza de acero inoxidable
Código de producto. 10088630
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
Longitud (métrico) del brazo:
150 mm
Jaw Type:
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) del brazo Jaw Type unitSize
10088630 60 mm 150 mm Forma redonda cada uno
1 options
Código de producto. 10088630
Marca: Bochem™ 5403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las abrazaderas de acero inoxidable BOCHEM™ sostienen tubos de ensayo y otros equipos que se utilizan con mucha frecuencia en experimentos de valoración.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Mordazas redondas
  • DIN 12894
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) del brazo 150 mm
Jaw Type Forma redonda