Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de paso de mariposa química de acero inoxidable
Código de producto. 10604532
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
25 mm (Diám)
40 mm (Diám)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
10604532 25 mm (Diám) cada uno
10334401 40 mm (Diám) cada uno
2 options
Código de producto. 10604532
Marca: VACUUBRAND™ 20665008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño compacto, económico, agarre fácil, indicador de posición accionado por palanca
Las válvulas VS und VS de serie C son válvulas de tipo mariposa. Una placa de válvula circular con un anillo de sellado en la circunferencia gira alrededor de un eje en ángulo recto con respecto al eje de la válvula. Como resultado, las válvulas dejan prácticamente toda la sección transversal libre, ofreciendo muy buena conductividad. Los cuerpos de las válvulas están hechos de una pieza, fabricados en material sólido, y requieren (además de la junta del cabezal de la válvula) solo una junta elástica del eje para el movimiento rotacional del eje. Las válvulas proporcionan un bajo nivel de fuga y una velocidad de desgasificación mínima. La serie VS C cuenta con una junta de válvula fabricada en material perfluoroelastómero (FFKM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño (métrico) 25 mm (Diám)
Tipo Válvula de paso de mariposa química