Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F2 de OIML, NVLAP
Código de producto. 16692252 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16692252 1 g cada uno
16682262 1 mg cada uno
16672262 2 mg cada uno
16662262 5 mg cada uno
16652262 10 mg cada uno
16642262 20 mg cada uno
16632262 50 mg cada uno
16622262 100 mg cada uno
16612262 200 mg cada uno
16602262 500 mg cada uno
16682252 2 g cada uno
16672252 5 g cada uno
16662252 10 g cada uno
16652252 20 g cada uno
16642252 50 g cada uno
16632252 100 g cada uno
16622252 200 g cada uno
16612252 500 g cada uno
16552592 1 kg cada uno
16602252 2 kg cada uno
16692242 5 kg cada uno
16682242 10 kg cada uno
16672242 20 kg cada uno
23 options
Código de producto. 16692252
Marca: Ohaus™ 30390891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F2 de OIML.
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Aleación Troemner 8
Masa 1 g
Tolerancia 0,300 mg
Incluye Caja protectora