Description
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
- El certificado de calibración de NVLAP está acreditado según ISO 17025, lo cual es reconocible a través de ILAC
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas en la pesa permitiendo así la estabilidad y la longevidad
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Peso (métrico) | 0,200 kg |
| Masa | 500 mg |
| Tolerancia | 0,025 mg |
| Incluye | Caja protectora |