Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML
Código de producto. 16612362 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16612362 200 g cada uno
16652342 1 mg cada uno
16662342 2 mg cada uno
16672342 5 mg cada uno
16682342 10 mg cada uno
16692342 20 mg cada uno
16602352 50 mg cada uno
16612352 100 mg cada uno
16622352 200 mg cada uno
16632352 500 mg cada uno
16642352 1 g cada uno
16652352 2 g cada uno
16662352 5 g cada uno
16672352 10 g cada uno
16682352 20 g cada uno
16692352 50 g cada uno
16602362 100 g cada uno
16622362 500 g cada uno
16632362 1 kg cada uno
16642362 2 kg cada uno
16652362 5 kg cada uno
16662362 10 kg cada uno
16672362 20 kg cada uno
23 options
Código de producto. 16612362
Marca: Ohaus™ 30518020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajustada para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Material Aleación Troemner 8
Masa 200 g
Tolerancia 0,300 mg
Incluye Caja protectora