Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML E1, NVLAP
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
433.00€ - 5360.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
---|---|
Incluye | Caja protectora |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16652292
|
Ohaus™
30390941 |
1 g |
433.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642292
|
Ohaus™
30390940 |
2 g |
442.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632292
|
Ohaus™
30390939 |
5 g |
452.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622292
|
Ohaus™
30390938 |
10 g |
464.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612292
|
Ohaus™
30390937 |
20 g |
478.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602292
|
Ohaus™
30390936 |
50 g |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692282
|
Ohaus™
30390935 |
100 g |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682282
|
Ohaus™
30390934 |
200 g |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16672282
|
Ohaus™
30390933 |
500 g |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662282
|
Ohaus™
30390932 |
1 kg |
945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652282
|
Ohaus™
30390931 |
2 kg |
1630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642282
|
Ohaus™
30390930 |
5 kg |
2270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632282
|
Ohaus™
30390929 |
10 kg |
2980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622282
|
Ohaus™
30390928 |
20 kg |
5360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- OIML Class E1 offers high accuracy with tight tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of the tolerance
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish
- Weights in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP | |
Caja protectora |