Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E1 de OIML, NVLAP
Código de producto. 16682282 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Unit Size:
cada uno
Product Code. Masa unitSize
16682282 200 g cada uno
16652292 1 g cada uno
16642292 2 g cada uno
16632292 5 g cada uno
16622292 10 g cada uno
16612292 20 g cada uno
16602292 50 g cada uno
16692282 100 g cada uno
16672282 500 g cada uno
16662282 1 kg cada uno
16652282 2 kg cada uno
16642282 5 kg cada uno
16632282 10 kg cada uno
16622282 20 kg cada uno
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16682282
Brand: Ohaus™ 30390934
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias E1 de OIML
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Aleación Troemner 8
Masa 200 g
Tolerancia 0,100 mg
Incluye Caja protectora