Descripción
- La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
- Las pesas en masas que van desde 1 gramo a 20 kilogramo están fabricadas con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
| Material | Aleación Troemner 8 |
| Masa | 5 kg |
| Tolerancia | 2,500 mg |
| Incluye | Caja protectora |