Learn More
Ohaus™ Pesa de calibración de acero inoxidable - Alambre OIML E1, NVLAP
Código de producto. p-7188351 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16652302 1 mg cada uno
16662302 2 mg cada uno
16672302 5 mg cada uno
16682302 10 mg cada uno
16692302 20 mg cada uno
16602312 50 mg cada uno
16612312 100 mg cada uno
16622312 200 mg cada uno
16632312 500 mg cada uno
9 options
Código de producto. 16652302
Marca: Ohaus™ 30517963
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias E1 de OIML
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable (316)
Masa 1 mg
Tolerancia 0,003 mg
Incluye Caja protectora