Descripción
- La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Masa | 50 mg |
| Tolerancia | 0,004 mg |
| Incluye | Caja protectora |