Learn More
Sampling Systems™ Cable de acero inoxidable
Código de producto. p-7138899 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15809351 10 m 10 metros
15819351 25 m 25 metros
15829351 50 m 50 metros
3 options
Código de producto. 15809351
Marca: Sampling Systems™ 5070D10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cable de Acero Inoxidable Sampling Systems™ está diseñado para usarse en combinación con un Cortador Desechable con o sin un extremo ponderado
  • Cable para Cortador Desechable
  • Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
  • Disponible en diversas longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Material Acero inoxidable
Acabado Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Cortador Desechable
Longitud (métrico) 10 m