Learn More
Sampling Systems™ Cable de acero inoxidable
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
Descripción
- Cable para Cortador Desechable
- Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
- Disponible en diversas longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Cortador Desechable |
| Longitud (métrico) | 25 m |